Imprimer
Isothiocyanate de 4-bromophényle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1-Bromo-4-isothiocyanatobenzene, 4-Bromophenylisothiocyanate
L11101.06 L11101.14
L11101.06EA 69.6 EUR
L11101.06 L11101.14
Isothiocyanate de 4-bromophényle ≥97%
Isothiocyanate de 4-bromophényle
Purity: 97% CAS No.: 1985-12-2 Molecular Formula: C7H4BrNS Formula Weight: 214.09 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 144-145°/5mm Beilstein Reference: 878549 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00004808
Formule: C₇H₄BrNS
MW: 214.09 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 56…60 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004808
Numéro CAS: 1985-12-2
ADR: 8 III