Imprimer
2-Bromo-3,5-difluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
H26203.03 H26203.06
H26203.03EA 53.6 EUR
H26203.03 H26203.06
2-Bromo-3,5-difluorophénol ≥98%
2-Bromo-3,5-difluorophénol
Purity: 98% CAS No.: 325486-43-9 Molecular Formula: C6H3BrF2O Formula Weight: 208.99 Refractive Index: 1.529
Formule: C₆H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861127
Numéro CAS: 325486-43-9
EINECS: None