1,4-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18135.03
A18135.06
A18135.14
A18135.03EA
42.2
EUR
A18135.03
A18135.06
A18135.14
1,4-Dibromotétrafluorobenzène ≥99%
1,4-Dibromotétrafluorobenzène
Purity: 99%
CAS No.: 344-03-6
Molecular Formula: C6Br2F4
Formula Weight: 307.87
Melting Point: 78-81°
MDL No.: MFCD00000309
Formule:
C₆Br₂F₄ Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa) Point de fusion: 78…81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000309 Numéro CAS: 344-03-6 EINECS: 206-448-5 |