Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H27268.06
H27268.03
H27268.06EA
182
EUR
H27268.06
H27268.03
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque ≥97%
Acide 3-bromo-4-nitrobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 101420-81-9
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 200-204°
MDL No.: MFCD04117949
Formule:
C₇H₄BrNO₄ Point de fusion: 200…204 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04117949 Numéro CAS: 101420-81-9 |