Imprimer
4-Bromobenzoate de méthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-bromobenzoate, 4-Bromobenzoic acid methyl ester
414070250 414070010
ACRO414070250EA 151 EUR
ACRO414070250 ACRO414070010
4-Bromobenzoate de méthyle 99%
4-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
Point d'ébullition: 246 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…81 °C
Densité: 1,689 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00013531
Numéro CAS: 619-42-1
EINECS: 210-596-6
Merck Index: 13,01392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 81 °C
GC ≥98.5 %