Imprimer
4-Bromobenzoate d'éthyle 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-bromobenzoate
249760500 249760100
ACRO249760500EA 118 EUR
ACRO249760500 ACRO249760100
4-Bromobenzoate d'éthyle 99%
4-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 262…264 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1.43 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016329
Numéro CAS: 5798-75-4
EINECS: 227-347-2
Merck Index: 13,01392
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %