Imprimer
3-Bromobenzoate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid methyl ester
333650050 333650250
ACRO333650050EA 32.3 EUR
ACRO333650050 ACRO333650250
3-Bromobenzoate de méthyle 98%
3-Bromobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Point d'ébullition: 139…140 °C (35 mmHg)
Point de fusion: 31
Numéro MDL: MFCD00017777
Numéro CAS: 618-89-3
EINECS: 210-569-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %