Imprimer
3-Bromobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 3-bromobenzoate, 3-Bromobenzoic acid ethyl ester
308540250 308540050
ACRO308540250EA 68.4 EUR
ACRO308540250 ACRO308540050
3-Bromobenzoate d'éthyle 98%
3-Bromobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉BrO₂
Point d'ébullition: 130…131 °C (12 mmHg)
Densité: 1.43 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013529
Numéro CAS: 24398-88-7
EINECS: 246-223-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %