Imprimer
3-Bromobenzohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromobenzoic hydrazide
A19628.06 A19628.14
A19628.06EA 71.1 EUR
A19628.06 A19628.14
3-Bromobenzohydrazide ≥98%
3-Bromobenzohydrazide
Purity: 98+% CAS No.: 39115-96-3 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.05 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 1945814
Formule: C₇H₇BrN₂O
Point d'ébullition: 366 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007600
Numéro CAS: 39115-96-3
EINECS: 254-298-4