4-Bromobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B24348.04
B24348.09
B24348.18
B24348.04EA
33.7
EUR
B24348.04
B24348.09
B24348.18
4-Bromobenzamide ≥97%
4-Bromobenzamide
Purity: 97%
CAS No.: 698-67-9
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00007991
Formule:
C₇H₆BrNO Point d'ébullition: 328 °C (1013 hPa) Point de fusion: 190…193 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007991 Numéro CAS: 698-67-9 EINECS: 211-817-9 |