Imprimer
2-Bromobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18331.06 A18331.14
A18331.06EA 64.1 EUR
A18331.06 A18331.14
2-Bromobenzamide ≥98%
2-Bromobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 4001-73-4 Molecular Formula: C7H6BrNO Formula Weight: 200.03 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00007969
Formule: C₇H₆BrNO
Point d'ébullition: 198 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…162 °C
Densité: 1,609 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007969
Numéro CAS: 4001-73-4
EINECS: 223-650-9