Imprimer
Chlorure de 4-bromobenzoyle 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: p-Bromobenzoyl chloride
106760100 106760250 106761000
ACRO106760100EA 42.6 EUR
ACRO106760100 ACRO106760250 ACRO106761000
Chlorure de 4-bromobenzoyle 98%
Chlorure de 4-bromobenzoyle
Formule: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Point d'ébullition: 246 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 36…41 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000683
Numéro CAS: 586-75-4
EINECS: 209-580-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 41 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.0005 meq/g
Titrable base ≤0.003 meq/g