Imprimer
Chlorure de 3-bromobenzoyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A15256.09 A15256.18 A15256.30
A15256.09EA 38.2 EUR
A15256.09 A15256.18 A15256.30
Chlorure de 3-bromobenzoyle ≥98%
Chlorure de 3-bromobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 1711-09-7 Molecular Formula: C7H4BrClO Formula Weight: 219.47 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.5950 Boiling Point: 247-251° Beilstein Reference: 1635505 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000669
Formule: C₇H₄BrClO
Point d'ébullition: 247…251 °C
Densité: 1,666
Point d'éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000669
Numéro CAS: 1711-09-7
EINECS: 216-978-9
ONU: 3265
ADR: 8,II