Imprimer
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A18436.14 A18436.22
A18436.14EA 46.5 EUR
A18436.14 A18436.22
2-Bromo-4,6-dichloroaniline ≥98%
2-Bromo-4,6-dichloroaniline
Purity: 98+% CAS No.: 697-86-9 Molecular Formula: C6H4BrCl2N Formula Weight: 240.92 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2089686
Formule: C₆H₄BrCl₂N
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040936
Numéro CAS: 697-86-9