Acide (3,5-dibromophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
B23863.06
B23863.14
B23863.06EA
125
EUR
B23863.06
B23863.14
Acide (3,5-dibromophényl)métaborique ≥97%
Acide (3,5-dibromophényl)métaborique
Purity: 97%
CAS No.: 117695-55-3
Molecular Formula: C6H5BBr2O2
Formula Weight: 279.73
Melting Point:
Formule:
C₆H₅BBr₂O₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01075725 Numéro CAS: 117695-55-3 |