Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
L15594.03 L15594.06
L15594.03EA 63.8 EUR
L15594.03 L15594.06
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique ≥97%
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 71597-85-8 Molecular Formula: C6H7BO3 Formula Weight: 137.93 Melting Point: ca 285° dec. Beilstein Reference: 2963491
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Point de fusion: ∼ 285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074628
Numéro CAS: 71597-85-8