Imprimer
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (4-Hydroxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-hydroxyphenyl)borane, 4-Hydroxybenzeneboronic acid
369420050 369420010
ACRO369420050EA 198 EUR
ACRO369420050 ACRO369420010
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique 97%
Acide (4-hydroxyphényl)métaborique
Formule: C₆H₇BO₃
MW: 137.93 g/mol
Point de fusion: 285 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074628
Numéro CAS: 71597-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %