Acide (2-hydroxyphényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
L19400.03
L19400.06
L19400.03EA
42.5
EUR
L19400.03
L19400.06
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique ≥97%
Acide (2-hydroxyphényl)métaborique
Purity: 97%
CAS No.: 89466-08-0
Molecular Formula: C6H7BO3
Formula Weight: 137.93
Melting Point: ca 185°
Beilstein Reference: 2962938
Formule:
C₆H₇BO₃ Point de fusion: ∼185 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074581 Numéro CAS: 89466-08-0 |