Acide (4-méthoxyphényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
4-Methoxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-methoxyphenyl)borane, (4-Methoxyphenyl)metaboric acid
309480010
309480050
309480250
ACRO309480010EA
47.1
EUR
ACRO309480010
ACRO309480050
ACRO309480250
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique 97%
Acide (4-méthoxyphényl)métaborique
Formule:
C₇H₉BO₃ Point de fusion: 208…210 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039139 Numéro CAS: 5720-07-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |