Imprimer
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (3-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methoxyphenyl)borane, 3-Methoxybenzeneboronic acid
B24412.03 B24412.06 B24412.14
B24412.03EA 50 EUR
B24412.03 B24412.06 B24412.14
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique ≥97%
Acide (3-méthoxyphényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 10365-98-7 Molecular Formula: C7H9BO3 Formula Weight: 151.96 Melting Point: 158-162° Beilstein Reference: 2831223
Formule: C₇H₉BO₃
MW: 151.96 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00161359
Numéro CAS: 10365-98-7