Imprimer
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L18007.03 L18007.06
L18007.03EA 121 EUR
L18007.03 L18007.06
4-Cyanophenylboronic acid ≥98%
4-Cyanophenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 126747-14-6 Molecular Formula: C7H6BNO2 Formula Weight: 146.94 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6593772
Formule: C₇H₆BNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318968
Numéro CAS: 126747-14-6