Imprimer
Acide phénylmétaborique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Phenylmetaboric acid, Dihydroxy(phenyl)borane, Phenyl boric acid, Benzeneboronic acid
A14257.30 A14257.09 A14257.18
A14257.30EA 743 EUR
A14257.30 A14257.09 A14257.18
Acide phénylmétaborique ≥98%
Acide phénylmétaborique
Purity: 98+% CAS No.: 98-80-6 Molecular Formula: C6H7BO2 Formula Weight: 121.93 Melting Point: 214-219° Beilstein Reference: 970972 Merck Reference: 14,1068 MDL No.: MFCD00002103
Formule: C₆H₇BO₂
MW: 121.93 g/mol
Point de fusion: 214…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002103
Numéro CAS: 98-80-6
EINECS: 202-701-9
Merck Index: 13,01068