Imprimer
Alcool piperonylique 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
131351000 131350250
ACRO131351000EA 117 EUR
ACRO131351000 ACRO131350250
Alcool piperonylique 98%
Alcool piperonylique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point d'ébullition: 156…158 °C (66 mmHg)
Point de fusion: 51…55 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005836
Numéro CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %