Imprimer
1,4-Benzodioxanne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A17558.09 A17558.18 A17558.30
A17558.09EA 29.8 EUR
A17558.09 A17558.18 A17558.30
1,4-Benzodioxanne ≥98%
1,4-Benzodioxanne
Purity: 98% CAS No.: 493-09-4 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 216° Beilstein Reference: 120846 MDL No.: MFCD00006821
Formule: C₈H₈O₂
Point d'ébullition: 216 °C
Densité: 1.170
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006821
Numéro CAS: 493-09-4
EINECS: 207-775-6