Imprimer
Acide pipéronylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzoic acid, Benzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid, 1,3-Benzodioxole-5-carboxylic acid
A14105.14 A14105.22 A14105.36
A14105.14EA 75.7 EUR
A14105.14 A14105.22 A14105.36
Acide pipéronylique ≥98%
Acide pipéronylique
Purity: 98+% CAS No.: 94-53-1 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 150206 Merck Reference: 14,7477 MDL No.: MFCD00005830
Formule: C₈H₆O₄
MW: 166.13 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 230…235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005830
Numéro CAS: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630