Imprimer
1,4-Naphtoquinone, (max. 6% H₂O) 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene
166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 30.5 EUR
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naphtoquinone, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₂
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 128.5 °C
Densité: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 141 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001676
Numéro CAS: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
ONU: 2928
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %