Imprimer
Indoline-2,3-dione ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,3-Indolinedione, Indoline-2,3-dione, 1H-Indole-2,3-dione
A12468.0E A12468.22 A12468.36
A12468.0EEA 509 EUR
A12468.0E A12468.22 A12468.36
Indoline-2,3-dione ≥98%
Indoline-2,3-dione
Purity: 98% CAS No.: 91-56-5 Molecular Formula: C8H5NO2 Formula Weight: 147.13 Flash Point: 220°(428°F) Odour: Odourless pH: 7 Melting Point: ca 199-200° Beilstein Reference: 383659 Merck Reference: 14,5104 MDL No.: MFCD00005718
Formule: C₈H₅NO₂
Point d'ébullition: 342 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼199…200 °C
Densité: 1.472 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 220 °C (428 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005718
Numéro CAS: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 14,5104