2,3-Dihydro-2-indolone ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A18764.22
A18764.06
A18764.14
A18764.22EA
398
EUR
A18764.22
A18764.06
A18764.14
2,3-Dihydro-2-indolone ≥97%
2,3-Dihydro-2-indolone
Purity: 97+%
CAS No.: 59-48-3
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 124-128°
Boiling Point: 194-196°/17mm
MDL No.: MFCD00005711
Formule:
C₈H₇NO Point d'ébullition: 194…196 °C (17 mmHg) Point de fusion: 124…128 °C Densité: 1.32 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005711 Numéro CAS: 59-48-3 EINECS: 200-429-5 |