Imprimer
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Guaiazulene
120200100 120200250
ACRO120200100EA 46 EUR
ACRO120200100 ACRO120200250
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène 99%
7-Isopropyl-1,4-diméthylazulène
Formule: C₁₅H₁₈
MW: 198.31 g/mol
Point d'ébullition: 153 °C (7Torr)
Point de fusion: 29…31 °C
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003811
Numéro CAS: 489-84-9
EINECS: 207-701-2
Merck Index: 12,04581
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %