Imprimer
Cycloheximide
Fournisseur: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Danger
54646-1 54646-2 54646-3
BMOL54646-1EA 0 EUR
BMOL54646-1 BMOL54646-2 BMOL54646-3
Cycloheximide
Cycloheximide
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM