Imprimer
Cycloheximide 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
357420010 357420050 357420250
ACRO357420010EA 92.6 EUR
ACRO357420010 ACRO357420050 ACRO357420250
Cycloheximide 95%
Cycloheximide
Formule: C₁₅H₂₃NO₄
Point de fusion: 107…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082346
Numéro CAS: 66-81-9
EINECS: 200-636-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3abdf7ad3f7b3ea9e67fba3b6f3970c6627794be&vid=6f07d0130a35bc66b22ecee29fc6c31b20823099&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 118 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -25° to -32° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)