Imprimer
1-Méthylpyrrolidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16146.0010 8.16146.0100
8.16146.0010EA 39 EUR
8.16146.0010 8.16146.0100
1-Méthylpyrrolidine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Méthylpyrrolidine
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 80 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.799 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003173
Numéro CAS: 120-94-5
EINECS: 204-438-5
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 213 g/l
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 81 °C
Vapor Pressure 100 hPa (20 °C)
Flash Point -3 °C
Explosion Limit 1.1 - 9.1 %(V)
Density 0.799 g/cm3
pH 11.3 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 170 °C DIN 51794