1-Méthylpyrrolidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
|
Danger
|
ACRO127610025EA
579
EUR
ACRO127610025
ACRO127615000
ACRO127611000
1-Méthylpyrrolidine 98%
1-Méthylpyrrolidine
Formule:
C₅H₁₁N MW: 85,15 g/mol Point d'ébullition: 80…81 °C (760 mmHg) Point de fusion: –90 °C Densité: 0,819 g/cm³ Point d'éclair: –21 °C Température de stockage: Ambient |
Numéro MDL:
MFCD00003173 Numéro CAS: 120-94-5 ONU: 3286 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4230 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |