Imprimer
N-Méthyl-2-pyrrolidone, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
78769-10ML-F 78769-5ML-F
78769-10ML-FEA 110 EUR
78769-10ML-F 78769-5ML-F
N-Méthyl-2-pyrrolidone, Supelco®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
MW: 99.13 g/mol
Point d'ébullition: 202
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7638e84108b0fe41b93f92fecb8603220f18d67&vid=acfc9359effd8a8ee9ff048837591cbc6e72407e&prid=web&clid=SAPDAM