N-Méthyl-2-pyrrolidone 99,5, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
26211.298EA
87.3
EUR
26211.298
26211.425
26211.550
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99,5, GPR RECTAPUR®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule:
C₅H₉NO MW: 99.13 g/mol Point d'ébullition: 202 Point de fusion: –24 °C Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 91 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003193 Numéro CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 ATTEINDRE: 01-2119472430-46 Merck Index: 13,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.003 meq/g |
Water | Max. 0.1 % |