Imprimer
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25675.294EA 34.3 EUR
25675.294 25675.465
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99%, TECHNICAL
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
ATTEINDRE: 01-2119472430-46
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Spectre IR Conforme
IR Spectrum Passes test