N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
|
Danger
|
9261-13EA
421.82
EUR
9261-13
9261-09
N-Méthyl-2-pyrrolidone ≥99.5%, BAKER BIO-ANALYZED® pour les biotechnologies, J.T.Baker®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule:
C₅H₉NO Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa) Point de fusion: –24 °C Densité: 1.033 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 91 °C (open cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003193 Numéro CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (C₅H₉NO) | ≥99.5 % |
Color (APHA) | ≤20 |
Free Amines (as CH₃NH₂) | ≤0.010 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.10 ppm |
Residue after Ignition | ≤10 ppm |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400 nm | ≤0.010 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm | ≤0.03 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 325 nm | ≤0.100 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 300 nm | ≤0.5 |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm | ≤285 |
Water (H₂O)(by coulometry) | ≤200 ppm |