N-Méthyl-2-pyrrolidone, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
364381000
364380010
364380025
364385000
364381000.EA
37.9
EUR
364381000.
364380010.
364380025.
364385000.
N-Méthyl-2-pyrrolidone, extra sec sur tamis moléculaire 99.5%, AcroSeal®
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule:
C₅H₉NO Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg) Point de fusion: –24 °C Densité: 1.03 g/cm³ Point d'éclair: 91 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003193 Numéro CAS: 872-50-4 EINECS: 212-828-1 Merck Index: 13,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |