Imprimer
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99.5% pour synthèse peptidique
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
354900025 354900010 354900100
ACRO354900025EA 351 EUR
ACRO354900025 ACRO354900010 ACRO354900100
N-Méthyl-2-pyrrolidone 99.5% pour synthèse peptidique
N-Méthyl-2-pyrrolidone
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 202 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1.03 g/cm³
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003193
Numéro CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.01 %