Imprimer
Pipéridine ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Hexahydropyridine, Hexazane, Pentamethyleneimine
A12442.0F A12442.AE A12442.AP A12442.PI
A12442.0FEA 221 EUR
A12442.0F A12442.AE A12442.AP A12442.PI
Pipéridine ≥99%
Pipéridine
Purity: 99% CAS No.: 110-89-4 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 3°(37°F) Physical Form: Liquid Density: 0.862 Refractive Index: 1.4520 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -11° Boiling Point: 105-106° Beilstein Reference: 102438 Merck Reference: 14,7468 UN No.: 2401 MDL No.: MFCD00005979
Formule: C₅H₁₁N
Point d'ébullition: 105…106 °C
Point de fusion: –11 °C
Densité: 0.862
Point d'éclair: 3 °C (37 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005979
Numéro CAS: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
ONU: 2401
ADR: 8,I
Merck Index: 14,7468