Imprimer
Succinimide zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Pyrrolidine-2,5-dione
MQ200
8.07971.0250 8.07971.1000
8.07971.0250EA 61 EUR
8.07971.0250 8.07971.1000
Succinimide zS, Sigma-Aldrich®
Succinimide
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99.09 g/mol
Point d'ébullition: 285
Point de fusion: 121…124 °C
Densité: 1.418 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005495
Numéro CAS: 123-56-8
EINECS: 204-635-6
Merck Index: 12,09040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 330 g/l (20 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 99.08 g/mol
Vapor Pressure  - 1 hPa (50 °C)
Flash Point 201 °C
Density 1.4 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (200 g/l, H2O)
Hill Formula C4H5NO2