5-Méthyl-1-hexyne ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
L06014.06
L06014.14
L06014.06EA
61
EUR
L06014.06
L06014.14
5-Méthyl-1-hexyne ≥98%
5-Méthyl-1-hexyne
Purity: 98%
CAS No.: 2203-80-7
Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2C≡CH
Formula Weight: 96.17
Flash Point: -4°(24°F)
Refractive Index: 1.4075
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1731845
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041610
Formule:
C₇H₁₂ MW: 96.17 g/mol Point d'ébullition: 91…93 °C Point de fusion: –125 °C Densité: 0.732 Point d'éclair: –4 °C (24 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041610 Numéro CAS: 2203-80-7 ONU: 3295 |