Imprimer
4,4-Diméthyl-2-pentyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: t-Butylmethylacetylene, tert-Butyl methyl acetylene, 4,4-Dimethylpent-2-yne
L10210.03 L10210.06
L10210.03EA 61.4 EUR
L10210.03 L10210.06
4,4-Diméthyl-2-pentyne ≥97%
4,4-Diméthyl-2-pentyne
Purity: 97+% CAS No.: 999-78-0 Molecular Formula: C7H12 Formula Weight: 96.17 Flash Point: -10°(14°F) Refractive Index: 1.4085 Odour: Petrol-like Boiling Point: 82° Beilstein Reference: 1733540 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00041613
Formule: C₇H₁₂
Point d'ébullition: 82 °C
Point de fusion: –82.4 °C
Densité: 0.718
Point d'éclair: –10 °C (14 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041613
Numéro CAS: 999-78-0
ADR: 3,II