Imprimer
3-Éthylpent-1-yne-3-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 3-Ethylpent-1-yn-3-ol, 3-Ethyl-3-hydroxy-1-pentyne
L06335.06 L06335.14
L06335.06EA 78.9 EUR
L06335.06 L06335.14
3-Éthylpent-1-yne-3-ol ≥98%
3-Éthylpent-1-yne-3-ol
Purity: 98% CAS No.: 6285-06-9 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 138-140° Beilstein Reference: 1740944 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00014392
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 138…140 °C
Densité: 0.873
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014392
Numéro CAS: 6285-06-9
EINECS: 228-512-1
ONU: 1987
ADR: 3,III