Imprimer
4-Pentyne-2-ol ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 1-Pentyn-4-ol
L02752.06 L02752.14
L02752.06EA 50.6 EUR
L02752.06 L02752.14
4-Pentyne-2-ol ≥97%
4-Pentyne-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 2117-11-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4380 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1734245 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004555
Formule: C₅H₈O
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 0.892
Point d'éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004555
Numéro CAS: 2117-11-5
EINECS: 218-321-1
ONU: 1987
ADR: 3,III