Imprimer
But-3-yne-1-ol 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxy-1-butyne, But-3-yn-1-ol, 3-Butyn-1-ol, 1-Hydroxy-3-butyne
157330050 157330250 157331000
ACRO157330050EA 42.6 EUR
ACRO157330050 ACRO157330250 ACRO157331000
But-3-yne-1-ol 97%
But-3-yne-1-ol
Formule: C₄H₆O
MW: 70.09 g/mol
Point d'ébullition: 128.8
Point de fusion: –63.6 °C
Densité: 0.926 g/cm³
Point d'éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002955
Numéro CAS: 927-74-2
EINECS: 213-161-9
ONU: 1986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)