Imprimer
Alcool propargylique ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 2-Propyn-1-ol, Prop-2-yn-1-ol
A10295.0F A10295.AE A10295.AP
A10295.0FEA 222 EUR
A10295.0F A10295.AE A10295.AP
Alcool propargylique ≥99%
Alcool propargylique
Purity: 99% CAS No.: 107-19-7 Molecular Formula: C3H4O Formula Weight: 56.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -53° Boiling Point: 114-115° Beilstein Reference: 506003 Merck Reference: 14,7809 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00002912
Formule: C₃H₄O
MW: 56.06 g/mol
Point d'ébullition: 114…115 °C
Point de fusion: –53 °C
Densité: 0.949
Point d'éclair: 33 °C (91 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002912
Numéro CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
ONU: 2929
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07993