3-Pentyne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Pent-3-yn-1-ol
L02951.03
L02951.06
L02951.03EA
32.1
EUR
L02951.03
L02951.06
3-Pentyne-1-ol ≥98%
3-Pentyne-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 10229-10-4
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4560
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154-157°
Beilstein Reference: 1735967
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002956
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 154…157 °C Densité: 0.912 Point d'éclair: 54 °C (129 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002956 Numéro CAS: 10229-10-4 EINECS: 233-550-7 ONU: 1987 ADR: 3,III |