2-Pentyne-1-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
A12999.03
A12999.06
A12999.14
A12999.03EA
25.3
EUR
A12999.03
A12999.06
A12999.14
2-Pentyne-1-ol ≥98%
2-Pentyne-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 6261-22-9
Molecular Formula: C5H8O
Formula Weight: 84.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Recognizable
Boiling Point: 154°
Beilstein Reference: 1734007
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00040915
Formule:
C₅H₈O Point d'ébullition: 154 °C Point de fusion: –0.2 °C Densité: 0.910 Point d'éclair: 58 °C (136 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00040915 Numéro CAS: 6261-22-9 EINECS: 228-411-2 ONU: 1987 ADR: 3,III |