Imprimer
Acide 9-octadecynoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
L01294.03 L01294.06
L01294.03EA 51.5 EUR
L01294.03 L01294.06
Acide 9-octadecynoïque ≥98%
Acide 9-octadecynoïque
Purity: 98% CAS No.: 506-24-1 Molecular Formula: CH3(CH2)7C≡C(CH2)7CO2H Formula Weight: 280.45 Melting Point: 43-47° Boiling Point: 189-190°/2mm MDL No.: MFCD00014386
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Point d'ébullition: 189…190 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 43…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014386
Numéro CAS: 506-24-1
EINECS: 208-030-8